Learn More
Invitrogen™ Human Testes Total RNA
Código de producto. 10575405
Change view
Click to view available options
:
10 μg
Código de producto.
10575405 10 μg
1 options
Código de producto. 10575405
Marca: Invitrogen™ AM7972
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Certificado por microARN de la mayor calidad
El ARN de la más alta calidad disponible de Invitrogen, se trata con ADNasa, se somete a estándares de control de calidad insuperables y se certifica para contener ARN pequeños (miARN, ARNip, y ARNsn). Se proporciona en tubos de 10 μg cada uno a una concentración de 1 mg/ml. La inexactitud del ARNm, la contaminación del ADN genómico, la presencia/ausencia de inhibidores enzimáticos y la contaminación del ARN ribosomal en preparados poli(A) son aspectos importantes que se utilizan para juzgar la calidad de los ARN de FirstChoice™. Las muestras se procesan utilizando reactivos de aislamiento de ARN de Invitrogen para producir ARN intacto y altamente puro. Se realiza un tratamiento riguroso de la ADNasa para garantizar que el ARN esté listo para su uso en cualquier aplicación posterior, incluida la RT-PCR. Debido a que es imposible extraer cada molécula de ADN de una muestra de ARN, cada preparación se prueba para garantizar que toda contaminación residual de ADN sea insignificante. La integridad del ARN se verifica mediante electroforesis capilar con el bioanalizador Agilent™ 2100.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Certifications
Certificado por microARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a -70 °C o menos. Evitar los ciclos repetidos de congelación–descongelación. Los envases del producto pueden almacenarse por un breve período a -20 °C. NO ALMACENAR EN CONGELADORES SIN ESCARCHA.
Especie Humano
Tipo de muestra ARN total
Línea de productos Ambion
Pureza Certificado por microARN
Tratamiento de la muestra Tratado con ADNasa
Fuente de muestra Tejido normal
Condiciones de envío Hielo seco
Tejido Testículo