Learn More
Invitrogen™ E. coli Total RNA
Control de calidad y pureza máximos
Marca: Invitrogen™ AM7940
457.20 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El ARN de la mayor calidad disponible de Invitrogen se trata con ADNasa y se somete a estándares de control de calidad insuperables. Se suministra en un tubo de 200 μg cada uno con una concentración de 1 mg/ml. Las muestras se procesan utilizando reactivos de aislamiento de ARN de Invitrogen para producir ARN intacto y muy puro. Se realiza un tratamiento riguroso de la ADNasa para garantizar que el ARN esté listo para su uso en cualquier aplicación posterior, incluida la RT-PCR. Debido a que es imposible extraer cada molécula de ADN de una muestra de ARN, cada preparación se prueba para garantizar que la contaminación residual de ADN sea insignificante. La integridad del ARN se verifica mediante electroforesis capilar con el bioanalizador Agilent™ 2100.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
RNA: varies | |
Almacenar a -70 °C o menos. Evite los ciclos múltiples de congelación y descongelación. Las alícuotas del producto pueden almacenarse a corto plazo a -20 °C. NO ALMACENAR EN CONGELADORES SIN ESCARCHA. | |
E. coli total RNA stored in THE RNA Storage Solution (1 mM Sodium Citrate, pH 6.4; Cat No. AM7000) | |
200 μg | |
Hielo seco |
1 mg/mL | |
E. coli total RNA isolated from DH5α cells | |
RT-PCR, ribonuclease protection assays, S1 nuclease assays, cDNA synthesis, Northern analysis, IVT | |
Tratado con ADNasa |