Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Negative Control #1 siRNA
Código de producto. 15561114
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 nmol
50 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
250 nanomoles
5 nanomoles
50 nanomoles
15561114 50 nmol 50 nanomoles
15521104 5 nmol 5 nanomoles
15541104 250 nmol 250 nanomoles
3 options
Código de producto. 15561114
Marca: Invitrogen™ 4459405
ARNip de control negativo n.° 1 Ambion™ in vivo
Controles de ARNip Ambion™ in vivo
  • Controles de ARNip validados para optimizar los experimentos de ARNip dirigidos a las transcripciones con y sin codificación
  • Funcionalidad de control positivo de ARNip probada en varias líneas de células comunes
  • Demostración funcional de que los controles negativos tienen efectos mínimos en la proliferación y viabilidad celulares
  • Incluya modificaciones de Silencer™ Select para mejorar la especificidad o modificaciones Ambion™ in vivo para aumentar la estabilidad.
  • Para su uso en células humanas, de ratón y de rata
    ¿Qué son los ARNip Ambion™ in vivo?
    Los ARNip Ambion™ in vivo se han diseñado utilizando el algoritmo Silencer™ Select demostrado e incorporan modificaciones químicas para una mayor estabilidad del suero con administración in vivo. La estabilidad del suero añadida no compromete el rendimiento de los ARNip. Se ha demostrado que el ARNip Ambion™ in vivo no es tóxico in vivo (ratón) ni inmunogénico (ensayos celulares). En los ensayos celulares, los ARNip Ambion™ in vivo presentan una potencia equivalente o mejor que los ARNip Silencer™ Select. El resultado es una mayor confianza en sus experimentos con ARNi in vivo, una mejor reducción cuando se combina con una solución de administración eficiente y la garantía de efectos no específicos limitados.
    ARNip de control negativo
    Los ARNip de control negativo (ARNip con secuencias que no son específicos para ningún producto génico) son esenciales para la determinación de los efectos del suministro de ARNip y para la creación de valores iniciales de comparación de muestras tratadas con ARNip. Los ARNip Ambion™ in vivo no tienen ninguna similitud de secuencia significativa con las secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas. Estos ARNip de control negativo se han probado mediante análisis de micromatrices y han demostrado tener efectos mínimos sobre la expresión génica. Además, este ARNip de control negativo se ha probado en ensayos multiparamétricos en células aisladas y se ha demostrado que no tiene ningún efecto significativo en la proliferación celular, la viabilidad o la morfología de las líneas celulares estudiadas.
    Control de calidad
    Ambion™ sintetiza y purifica cada ARNip Ambion™ in vivo en instalaciones de vanguardia para satisfacer los más altos estándares de calidad. Como parte de nuestros rigurosos procedimientos de control de calidad, cada oligonucleótido de ARN se somete a análisis mediante espectrometría de masas MALDI-TOF y se emplea un HPLC analítico para controlar la pureza. Para proporcionar la máxima calidad, también evaluamos cada ARNip recocido mediante electroforesis de gel para confirmar que las cadenas se recuecen correctamente. El resultado es un ARNip de máxima calidad que está purificado y listo para su uso.
    Controles in vivo Ready
    Nuestros ARNip de control in vivo Ready están sujetos a ese nivel adicional de purificación y pruebas requeridas para la introducción de ARNip en animales. Después de la purificación mediante HPLC y recocido, cada ARNip se purifica aún más utilizando un proceso que elimina el exceso de sal a través de una membrana semipermeable. El resultado es un ARNip muy puro con un contenido de sal mínimo, adecuado para aplicaciones in vivo. A continuación, los ARNip in vivo se esterilizan mediante filtración y se prueban para detectar la presencia de endotoxinas. A concentraciones de 50 µM en presencia de agua desionizada, los ARNip in vivo Ready contienen menos de 5,0 mM Na+, menos de 0,06 mM K+ y menos de 0,02 mM Mg2+.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El ARNip (recocido) se envía a temperatura ambiente como oligonucleótidos secos en un solo tubo, junto con 1,75 ml de agua sin nucleasas para resuspensión. Almacenar a –20 °C o inferior.
    Tipo de control Control negativo
    RNAi Type ARNip
    Para utilizar con (aplicación) Transfección, ARNi
    Etiqueta o tinte no conjugado
    Línea de productos Ambion
    Tipo de producto ARNip
    Pureza In vivo, HPLC
    Cantidad 50 nmol
    Condiciones de envío Temperatura ambiente