Learn More
Invitrogen™ Kit de aislamiento de ARNmi mirVana™, sin fenol
Disponibles con y sin fenol
Marca: Invitrogen™ AM1561
Descripción
El kit de aislamiento de miARN mirVana™ utiliza un procedimiento rápido para aislar pequeñas moléculas de ARN de tejidos y células mediante un eficaz método basado en un filtro de fibra de vidrio (GFF). El método aísla el ARN total que varía en tamaño desde kilobases hasta 10-mer. Cada kit contiene suficientes reactivos y consumibles para realizar 40 aislamientos de ARN total (incluido ARN pequeño) o 20 fracciones de ARN grande o pequeño por separado. El fenol se debe adquirir por separado. Características de este kit:• Aislamiento eficaz de ARN total que contiene ARN pequeño
• Enriquecimiento de ARN pequeño (menos de 200 nt) para aumentar la sensibilidad en análisis posteriores
• Procedimiento sencillo de 30 minutos
• Ideal para análisis de ARNmi, ARNip, ARNhc y ARNsn
• Compatible con prácticamente todos los tipos de células y tejido
Recuperación eficaz de ARN pequeño
Los procedimientos de purificación de ARN actuales se basan en la extracción orgánica, seguida de una precipitación de alcohol o adsorción de moléculas de ácido nucleico en una matriz de silicatos o un GFF. Lamentablemente, este procedimiento requiere una precipitación del alcohol, que consume mucho tiempo y resulta ineficaz para recuperar ARN pequeño. Dicho procedimiento generalmente produce la pérdida de importantes cantidades de ARN pequeño. El kit de aislamiento de miARN mirVana™ emplea la extracción orgánica seguida de una purificación en un GFF en condiciones específicas de unión y lavado. Como resultado, el kit recupera con eficacia todo el ARN (desde ARNm grande y ARN ribosómico hasta 10-mer) a partir de prácticamente cualquier tipo de célula y tejido. El kit de aislamiento mirVana™ miRNA permite el aislamiento de ARN total que contiene ARN pequeño a partir de muestras compuestas por 102–107 células en cultivo o 0,5–250 mg de tejido.
Enriquecimiento para ARN pequeño
Aunque el kit de aislamiento mirVana™ miRNA purifica de manera eficaz cualquier ARN superior a 10 nt, también incluye procedimientos para aislar fracciones de ARN, específicamente enriquecidas o empobrecidas en especies de ARN pequeño. Mediante el procedimiento de enriquecimiento incluido en el kit de aislamiento de miARN mirVana™, las moléculas de ARN de ∼200 nt o inferiores se pueden purificar de manera eficaz a partir de las especies de ARN de mayor tamaño. La preparación de ARN resultante está altamente enriquecida en miARN, ARNip o ARNsn. El enriquecimiento de ARN pequeño mediante el procedimiento del kit de aislamiento mirVana™ miRNA permite una detección de ARN pequeño más sensible con menos fondo en comparación con el mismo ensayo utilizado con ARN total.
Producto acompañante
El kit de aislamiento de miARN mirVana™ está disponible para aquellos que quieran un kit completo que incluya el ácido fenol:cloroformo.
Especificaciones
• 30 ml de solución de lavado de miARN I (temperatura ambiente) • 50 ml de solución de lavado 2/3 (temperatura ambiente) • 80 tubos de recogida (temperatura ambiente) • 40 cartuchos filtrantes (temperatura ambiente) • 100 ml de tampón de lisis/unión (4 °C) • 10 ml de aditivo homogeneizado de miARN (4 °C) • 1,4 ml de tampón de carga de gel II (-20 °C) • 5 ml de solución de elución (-20 °C, 4 °C o temperatura ambiente) |
|
30 min | |
Bacterias, células, muestras vegetales, tejido, muestras víricas, levaduras, células, muestras vegetales, tejido, muestras víricas, levaduras, Enzymatic Reactions | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
40 Preps | |
Hasta 250 mg de tejido, hasta 10^7 células |
Columna de centrifugación (filtro de fibra de vidrio), extracción orgánica | |
100 μl | |
ARN total, ARN del transcriptoma, ARNip, ARNsn, micro ARN | |
Análisis de microARN | |
Temperatura ambiente | |
Cells: ≤16 μg RNA per 50,000 cells Tissue: ≤160 μg per 5 mg |
Seguridad y manipulación
- mirVana miRNA Isolation Kit, without phenol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid, compound with guanidine(1:1), 2-Mercaptoethanol, Formamide, Thiocyanic acid, compo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2829751 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | AM1561 |
2819993 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1561 |
2819329 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1561 |
2816352 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1561 |
2792508 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | AM1561 |