Learn More
Invitrogen™ Power SYBR™ Green Cells-to-CT™ Kit
Preparación de muestras a temperatura ambiente en solo siete minutos
Marca: Invitrogen™ 4402953
744.13 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Descripción
El kit Ambion Power SYBRGreen Cells-to-CT™ es un método rápido, sencillo y sólido para pasar directamente de células cultivadas a resultados de PCR en tiempo real. Esta tecnología de última generación de lisis celular y estabilización de ARN elimina por completo el laborioso y lento proceso de purificación de ARN. El kit Power SYBRGreen Cells-to-CT funciona con ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, LD, que proporciona los niveles más altos de especificidad con PCR estándar en tiempo real.
- Incluye reactivos optimizados para trabajar de forma eficiente y listos para usar
- La tecnología Cells-to-CT es simple y eficaz y permite la preparación de muestras a temperatura ambiente en solo siete minutos, incluido el tratamiento con ADNasa
- Precisión validada, reproducibilidad excepcional y sensibilidad máxima de 10 a 100 000 células por muestra; resultados equivalentes a los del ARN purificado
Extraordinaria facilidad: el protocolo comienza con un sencillo procedimiento de preparación de muestras de siete minutos. En primer lugar, las células se lavan en PBS y se lisan durante cinco minutos a temperatura ambiente; el tratamiento de ADNasa se puede realizar de forma simultánea. La reacción de lisis se detiene y la muestra está lista para la transcripción inversa o el almacenamiento a - 20 °C durante un máximo de cinco meses. Puesto que las muestras se pueden procesar directamente en placas de cultivo (96 o 384 pocillos), la manipulación de muestras y la posibilidad de pérdida de muestras o de error de transferencia se reducen al mínimo, lo que da como resultado una mayor reproducibilidad. Tras la preparación de la muestra, se añade una parte del lisado celular a una reacción de RT seguida de una PCR en tiempo real con la mezcla maestra incluida.
Rendimiento extraordinario: para demostrar el rendimiento del kit, se han realizado experimentos de replicación con purificación de ARN tradicional y análisis de PCR en tiempo real o con el kit Power SYBRGreen Cells-to-CT. El kit muestra un rendimiento equivalente a los resultados obtenidos con ARN purificado para el análisis de 10 a 100 000 células. Además, se ha demostrado que la sensibilidad, la eficiencia y el rango dinámico eran superiores a los kits de lisados de la competencia. Las muestras preparadas con el kit se han probado para comprobar su compatibilidad en diversas plataformas de PCR en tiempo real, incluidas las de Applied Biosystems, Roche y Bio-Rad.
- Método PCR: qRT-PCR de dos pasos
- Grado de calidad o pureza: LD (DAN bajo)
- Colorante de referencia pasiva: ROX (premezclado)
- Polimerasa: ADN polimerasa AmpliTaq Gold™
Producto accesorio:
El kit de control SYBRGreen Cells-to-CT (n.º de referencia 4402959) contiene un conjunto de ARN de control y cebador Xeno™ y se recomienda para controlar la eficacia de la lisis celular y la inhibición de amplificación en las reacciones Cells-to-CT.
Análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real a partir de muestras directamente
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Almacene la solución de parada, la mezcla de enzimas ADNasa I y RT 20X a -20 °C. Almacene la solución de lisis, el tampón SYBR™ RT 2X y la mezcla maestra para PCR Power SYBR™ Green a 4 °C. Almacene el agua sin nucleasas a temperatura ambiente. | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7000, sistema 7200, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, Sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, GeneAmp 5700, GeneAmp 9600, StepOnePlus™, modo estándar, sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, sistema QuantStudio 7 Flex, sistemas QuantStudio 3 y 5, sistema QuantStudio 12k Flex, sistema QuantStudio 6 Flex | |
SYBR Green | |
Cells-to-CT™, SYBR™ | |
LD (concentración de ADN baja) | |
Hielo seco | |
20X | |
40 reacciones |
SYBR | |
Estándar | |
Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligros | |
ROX (premezclado) | |
5 min | |
M-MLV | |
RT-PCR | |
Inicio en caliente integrado | |
Células |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.