Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ Wash Solution 2 Concentrate
Código de producto. 10647705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10647705 200 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10647705
Marca: Invitrogen™ AM8640
Edge
Componente del kit de aislamiento MagMAX
El concentrado de solución de lavado 2 Invitrogen MagMAX es un componente de todos los kits de aislamiento MagMAX que se puede adquirir por separado. Se suministra en un frasco de 200 ml.
Salud animal, preparación de muestras de salud animal, purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de células vegetales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de lavado
Contenido y almacenamiento Almacene el concentrado de la solución de lavado 2 MagMAX™ a 4 °C o a temperatura ambiente.
Línea de productos Ambion, MagMAX
Cantidad 200 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente