Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6/T7 Transcription Kit
Síntesis rápida de sondas de ARN para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot
328.00€ - 614.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | La mezcla de enzimas SP6, mezcla de enzimas T7, 10 tampones de enzima transcripción, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |
---|---|
Tipo de producto final | ARNm sintético, ARNm |
Formato | Kit |
Tipo de muestra | ARNm, ARNm sintético |
Para utilizar con (aplicación) | Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR |
Includes: SP6 Enzyme Mix, T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10408644
|
Invitrogen™
AM1322 |
Kit de transcripción in vitro SP6/T7 | 100 reacciones |
614.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10498634
|
Invitrogen™
AM1320 |
Kit de transcripción in vitro SP6/T7 | 30 reacciones |
328.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
El kit de transcripción in vitro Ambion™ MAXIscript™ SP6/T7 sintetiza las sondas de ARN en tan solo 10 minutos para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot. Cada kit contiene suficientes reactivos para 15 reacciones de cada enzima.
- Alta producción de alta actividad específica, sondas de ARN de longitud completa en solo 10 minutos
- Kit de síntesis de sondas ideal para ensayos de protección de nucleasas, Northern y Southern blots e hibridación in situ
- Incluye ADNasa TURBO™
- Contiene reactivos sin DNasa/RNasa de calidad probada
- Sintetiza sondas de ARN con actividades específicas que alcanzan 1 x 109 cpm/μg en solo 10 minutos
- Eficaz en la síntesis de sondas de longitud completa, incluso en la limitación de las concentraciones de nucleótidos, lo que las convierte en el compañero perfecto para los ensayos de protección de ribonucleasa
- Para la síntesis de sondas marcadas no isotópicamente
- El etiquetado se puede lograr después de la transcripción mediante el kit de etiquetado psoralen-biotina Ambion BrightStar™ o durante la transcripción mediante la incorporación de nucleótidos modificados en la reacción
- Se utiliza para la síntesis de cantidades modestas de ARN sin etiquetar (2–6 μg/20 μl de reacción) de hasta 2 kb
Especificaciones
La mezcla de enzimas SP6, mezcla de enzimas T7, 10 tampones de enzima transcripción, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
Kit | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR | |
Kit de transcripción in vitro SP6/T7 | |
Hielo seco | |
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado |
ARNm sintético, ARNm | |
ARNm, ARNm sintético | |
Ambion™, MAXIscript™ | |
T7, SP6 | |
2-6 µg |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.