Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual
Síntesis rápida de sondas de ARN para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot
Marca: Invitrogen™ AM1310M
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
El kit de transcripción in vitro Ambion MAXIscript SP6 sintetiza sondas de ARN en tan solo 10 minutos para su uso en ensayos de protección de ribonucleasas, hibridación in situ e hibridaciones blot. Todos los kits contienen reactivos suficientes para 30 reacciones.
- Alto rendimiento de alta actividad específica, sondas de ARN de longitud completa en tan solo 10 minutos (producción de ARN: 2-6 μg)
- Kit de síntesis de sondas ideal para ensayos de protección de nucleasas, Northern y Southern blots e hibridación in situ
- Incluye ADNasa TURBO
Contiene reactivos sin ADNasa/ARNasa de calidad probada - Sintetiza sondas de ARN con actividades específicas que alcanzan 1 x 109 cpm/μg en solo 10 minutos
- Eficaz en la síntesis de sondas de longitud completa, incluso en la limitación de las concentraciones de nucleótidos, lo que las convierte en el compañero perfecto para los ensayos de protección de ribonucleasa
- Para la síntesis de sondas marcadas no isotópicamente
- El etiquetado se puede lograr después de la transcripción mediante el kit de etiquetado psoralen-biotina Ambion BrightStar™ o durante la transcripción mediante la incorporación de nucleótidos modificados en la reacción
- Para la síntesis de cantidades modestas de ARN sin etiquetar (2–6 μg/20 μl de reacción) de hasta 2 kb
Especificaciones
La mezcla de enzimas SP6, tampón de transcripción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
Kit | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR | |
Ambion™, MAXIscript™ | |
100 reacciones | |
2-6 µg |
ARNm sintético, ARNm | |
ARNm, ARNm sintético | |
100 reacciones | |
Kit de transcripción in vitro SP6 | |
SP6 | |
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.