Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual
Código de producto. 10370255
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de transcripción in vitro SP6
Cantidad:
100 reacciones
30 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10370255
Marca: Invitrogen™ AM1308
Includes
SP6 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Síntesis rápida de sondas de ARN para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot
El kit de transcripción in vitro Ambion MAXIscript SP6 sintetiza sondas de ARN en tan solo 10 minutos para su uso en ensayos de protección de ribonucleasas, hibridación in situ e hibridaciones blot. Todos los kits contienen reactivos suficientes para 30 reacciones.
  • Alto rendimiento de alta actividad específica, sondas de ARN de longitud completa en tan solo 10 minutos (producción de ARN: 2-6 μg)
  • Kit de síntesis de sondas ideal para ensayos de protección de nucleasas, Northern y Southern blots e hibridación in situ
  • Incluye ADNasa TURBO
    Contiene reactivos sin ADNasa/ARNasa de calidad probada
  • Sintetiza sondas de ARN con actividades específicas que alcanzan 1 x 109 cpm/μg en solo 10 minutos
  • Eficaz en la síntesis de sondas de longitud completa, incluso en la limitación de las concentraciones de nucleótidos, lo que las convierte en el compañero perfecto para los ensayos de protección de ribonucleasa
  • Para la síntesis de sondas marcadas no isotópicamente
  • El etiquetado se puede lograr después de la transcripción mediante el kit de etiquetado psoralen-biotina Ambion BrightStar™ o durante la transcripción mediante la incorporación de nucleótidos modificados en la reacción
  • Para la síntesis de cantidades modestas de ARN sin etiquetar (2–6 μg/20 μl de reacción) de hasta 2 kb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La mezcla de enzimas SP6, tampón de transcripción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Tipo de producto final ARNm sintético, ARNm
Formato Kit
Tipo de muestra ARNm, ARNm sintético
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR
N.º de reacciones 30 reacciones
Línea de productos Ambion, MAXIscript
Tipo de producto Kit de transcripción in vitro SP6
Cantidad 30 reacciones
Promotor SP6
Condiciones de envío Hielo seco
Producción 2-6 µg
Material de partida Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado