Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ T3 Transcription Kit
Síntesis rápida de sondas de ARN para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot
Marca:  Invitrogen™ AM1316
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Código de producto. 10004834
  • 335.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de transcripción in vitro Ambion MAXIscript T3 sintetiza sondas de ARN en tan solo 10 minutos para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot. Todos los kits contienen reactivos suficientes para 30 reacciones. El kit de transcripción in vitro MAXIscript sintetiza sondas de ARN con actividades específicas que alcanzan 1 × 109 cpm/μg en solo 10 minutos. Los kits MAXIscript son muy eficientes en la síntesis de sondas de longitud completa, incluso en la limitación de las concentraciones de nucleótidos, lo que los convierte en el compañero perfecto para los ensayos de protección de ribonucleasa. Los kits MAXIscript también son una excelente opción para la síntesis de sondas etiquetadas no isotópicamente. El etiquetado se puede lograr después de la transcripción gracias al kit de etiquetado psoralen-biotina Ambion BrightStar™ o durante la transcripción mediante la incorporación de nucleótidos modificados en la reacción. Los kits MAXIscript Kits también pueden usarse para sintetizar cantidades modestas de ARN sin etiquetar (2 al 6 μg/20 μl de reacción) de hasta 2 kb.
  • Alto rendimiento de alta actividad específica, sondas de ARN de longitud completa en solo 10 minutos
  • Kit de síntesis de sondas ideal para ensayos de protección de nucleasas, Northern y Southern blots e hibridación in situ
  • Incluye ADNasa TURBO™
  • Todos los kits contienen reactivos sin ADNasa/ARNasa de calidad probada
  • Producción de ARN: de 2 a 6μg
Especificaciones
Especificaciones
La mezcla de enzimas T3, tampón de transcripción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Kit
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR
Ambion™, MAXIscript™
30 reacciones
Hielo seco
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado
ARNm sintético, ARNm
ARNm, ARNm sintético
30 reacciones
Kit de transcripción in vitro T3
T3
2-6 µg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.