Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ T7/T3 Transcription Kit
Síntesis rápida de sondas de ARN para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot
Marca: Invitrogen™ AM1326
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
El kit de transcripción in vitro Ambion MAXIscript T3/T7 sintetiza sondas de ARN en tan solo 10 minutos para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot. Cada kit contiene suficientes reactivos para 15 reacciones de cada enzima. Los kits MAXIscript son muy eficientes en la síntesis de sondas de longitud completa, incluso en la limitación de las concentraciones de nucleótidos, lo que los convierte en el compañero perfecto para los ensayos de protección de ribonucleasa. Los kits MAXIscript también son una excelente opción para la síntesis de sondas etiquetadas no isotópicamente. El etiquetado se puede lograr después de la transcripción gracias al kit de etiquetado psoralen-biotina Ambion BrightStar™ o durante la transcripción mediante la incorporación de nucleótidos modificados en la reacción. Los kits MAXIscript también pueden usarse para la síntesis de cantidades modestas de ARN sin etiquetar (2–6 μg/20 μl de reacción) de hasta 2 kb.
- Alto rendimiento de alta actividad específica, sondas de ARN de longitud completa en solo 10 minutos
- Kit de síntesis de sondas ideal para ensayos de protección de nucleasas, Northern y Southern blots e hibridación in situ
- Incluye ADNasa TURBO™
- Todos los kits contienen reactivos sin ADNasa/ARNasa de calidad probada
- El kit de transcripción in vitro MAXIscript sintetiza sondas de ARN con actividades específicas que llegan a 1 ×109 cpm/μg en tan solo 10 minutos
Especificaciones
La mezcla de enzimas T7, mezcla de enzimas T3, 10 tampones de enzima transcripción, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
Kit | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR | |
Ambion™, MAXIscript™ | |
100 reacciones | |
Hielo seco | |
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado |
ARNm sintético, ARNm | |
ARNm, ARNm sintético | |
100 reacciones | |
Kit de transcripción in vitro T7/T3 | |
T3, T7 | |
2-6 µg |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.