Learn More
Invitrogen™ MEGAclear™-96 Transcription Clean-Up Kit
Limpie rápidamente las reacciones de transcripción a gran escala
Marca: Invitrogen™ AM1909
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Includes: Solución de unión de 8 ml, concentrado de solución de lavado de 20 ml, solución de elución de 10 ml, agua sin nucleasas de 20 ml, 1 placa de filtro MEGAclear-96, 1 placa de recogida, 2 selladores de placas adhesivas
Descripción
El kit MEGAclear-96 se ha diseñado para una limpieza rápida y con alto rendimiento de cualquier reacción de transcripción a gran escala. El kit separa eficazmente el ARN de nucleótidos trifosfato (NTP) no incorporados, las enzimas y los componentes del tampón.
- Purifica las reacciones de transcripción en un formato de 96 pocillos para producir ARN de alta calidad, sin NTP no incorporados, enzimas y componentes del tampón
- Protocolo rápido: purifique el ARN en menos de 20 minutos
- Se puede adaptar a plataformas robóticas
- El protocolo es rápido y sencillo
- También se puede integrar con su plataforma robótica o utilizar con métodos manuales
Especificaciones
• 8 ml de solución de unión (almacenar a 4 °C) • 20 ml de concentrado de solución de lavado (almacenar a 4 °C) • 10 ml de solución de elución (almacenar a temperatura ambiente, 4 °C o -20 °C) • 20 ml de agua sin nucleasas (almacenar a temperatura ambiente, 4 °C o -20 °C) • 1 placa de filtro MEGAclear™-96 (almacenar a temperatura ambiente) • 1 placa de recogida (almacenar a temperatura ambiente) • 2 selladores para placas adhesivas (almacenar a temperatura ambiente) |
|
Placa de 96 pocillos | |
ARNm, ARNm sintético | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR | |
Compatible con alto rendimiento | |
Ambion™, MEGAclear™ | |
96 preparaciones | |
Temperatura ambiente | |
100 µg |
ARNm sintético purificado, ARNm purificado | |
Columna de centrifugación de sílice | |
ARNm, ARNm sintético | |
Distribuidor de vacío, centrífuga | |
96 preparaciones | |
Kit de purificación de ARNm, kit de purificación | |
30 min | |
De 1 ng a 500 µg de ARNbc > 200 b o SSRA > 100 bp | |
ARNm sintético, ARNm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.