Learn More
Invitrogen™ Kit de limpieza de transcripción MEGAclear™
Limpie rápidamente las reacciones de transcripción a gran escala
Marca: Invitrogen™ AM1908
213.75 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
El kit MEGAclear se ha diseñado para una limpieza rápida de cualquier reacción de transcripción a gran escala. El kit MEGAclear separa eficazmente el ARN de nucleótidos trifosfato (NTP) no incorporados, las enzimas y los componentes del tampón.- Purifica las reacciones de transcripción para producir ARN de alta calidad, libre de NTP no incorporados, enzimas y componentes de tampón
Alta recuperación de 1 ng a 500 μg de entrada
Ideal para la purificación de reacciones de amplificación de ARNa, sondas de ARN con etiqueta no isotópica y transcripciones de ARN tapadas para inyecciones de ovocitos
Protocolo rápido: purificación de RNA en menos de 30 minutos - Uso del kit MEGAclear: El protocolo es rápido y sencillo. La reacción de transcripción se mezcla con una solución de unión, se pasa por un filtro de unión de ARN y se lava. Un paso de elución libera el ARN purificado, que queda listo para cualquier aplicación que requiere ARN transcrito in vitro o sintético de alta pureza. Para una recuperación del ARN del 70 % o más, el ARN monocatenario debe ser > 100 nt y el bicatenario > 200 bp.
Especificaciones
La solución de unión, el concentrado de solución de lavado y el acetato de amonio 5 M se almacenan a 4 °C. La solución de elución se puede almacenar a cualquier temperatura, y los cartuchos filtrantes y los tubos de recogida y elución se almacenan a temperatura ambiente. | |
Tubo | |
ARNm, ARNm sintético | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Ambion™, MEGAclear™ | |
20 preparaciones | |
Temperatura ambiente | |
500 µg |
ARNm sintético purificado, ARNm purificado | |
Columna de centrifugación de sílice | |
ARNm, ARNm sintético | |
Distribuidor de vacío, centrífuga | |
20 preparaciones | |
Kit de purificación de ARNm, kit de purificación | |
30 min | |
De 1 ng a 500 µg de ARNbc > 200 b o SSRA > 100 bp |
Seguridad y manipulación
- MEGAclear Transcription Clean-Up Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Mercaptoethanol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.