Learn More
Invitrogen™ Kit de transcripción MEGAscript™ T7
Código de producto. 10629645
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit con manual
Kit de transcripción in vitro T7
N.º de reacciones:
200 reacciones
25
25 reacciones
40
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
25 reacciones
cada uno
Código de producto. Tipo de producto N.º de reacciones unitSize
10629645 Kit de transcripción in vitro T7 25 reacciones 25 reacciones
10600616 Kit de transcripción in vitro T7 200 reacciones cada uno
10704037 Kit con manual 25 cada uno
10065754 Kit de transcripción in vitro T7 40 reacciones cada uno
10025804 Kit con manual 40 cada uno
5 options
Código de producto. 10629645
Marca: Invitrogen™ AM1333
Includes
T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution, and Gel Loading Buffer II, Nuclease-free Water
Tecnología de rendimiento ultra alto para transcripción in vitro
The MEGAscript T7 Kit is an ultra-high yield in vitro transcription kit. The high yields are achieved by modifying typical transcription reaction conditions so that very high nucleotide concentrations can be effectively used. The T7 Enzyme Mix and the 10X Reaction Buffer are specifically calibrated for each lot and RNA polymerase.
Los altos niveles de producción se logran mediante la modificación de las condiciones de reacción a la transcripción, de manera que se pueden emplear de manera eficaz concentraciones de nucleótidos muy elevadas. La mezcla de enzimas T7 y el tampón de reacción 10X se calibran de manera específica para cada lote y ARN polimerasa.
Uso del kit MEGAscript T7
El kit MEGAscriptT7 cuenta con componentes de reacción a la transcripción in vitro y una plantilla de control. El kit produce un total de 3 a 5 mg de ARN (aproximadamente 100 μg de ARN o más por reacción) de la plantilla de control suministrada con el kit. Esto corresponde a entre 400 y 650 moles de ARN por cada mol de la plantilla. Las plantillas de menor tamaño suelen generar una menor masa molar y un mayor rendimiento molar del producto. Las nuevas condiciones de reacción de transcripción y una tecnología patentada de alto rendimiento permiten la síntesis de 10 a 50 veces la cantidad de ARN producida por las reacciones de transcripción convencionales.
Aplicaciones: El kit MEGAscript T7 se ha diseñado para sintetizar grandes cantidades de ARN sin etiquetar o de baja actividad específica para diversos usos, incluida la traducción in vitro, estudios de antidetección o microinyección y el aislamiento de proteínas de unión de ARN. En reacciones de transcripción a gran escala, la concentración de los cuatro nucleótidos es alta, muy por encima de la Km de la enzima. El kit MEGAscript T7 produce generalmente 10 veces más ARN que las reacciones de transcripción in vitro convencionales. El kit no se recomienda para la síntesis de sondas de alta actividad específica.
Productos accesorios:
Los kits de amplificación de ARNa MessageAmp™ cuentan con tecnología MEGAscript y han sido desarrollados especialmente para la amplificación del ARNc antes del análisis de matrices Para purificar productos de transcripción in vitro de nucleótidos libres, componentes de tampón y enzimas, se recomienda utilizar el kit MEGAclear™ (n.º de referencia AM1908) y el kit MEGAclear-96 (n.º de referencia AM1909).
Producción de ARN:
100 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Mezcla de enzimas T7, tampón de reacción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, pTRI-Xef, ADNasa TURBO, solución de parada de acetato de amonio, solución de cloruro de litio y tampón de carga de gel II. Todos se almacenan a -20°C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Tipo de producto final ARNm sintético, ARNm
Formato Kit
Tipo de muestra ARNm, ARNm sintético
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR
N.º de reacciones 25 reacciones
Línea de productos Ambion, MEGAscript
Tipo de producto Kit de transcripción in vitro T7
Cantidad 25 reacciones
Promotor T7
Condiciones de envío Hielo seco
Producción 100 μg
Material de partida Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MEGASCRIPT T7 KIT 25 RXNS EACH
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formamide, lithium chloride