Learn More
Invitrogen™ Kit de transcripción MEGAshortscript™ T7
Maximice el rendimiento de transcripciones de ARN cortas
Marca: Invitrogen™ AM1354
517.65 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
El kit MEGAshortscript T7 está diseñado para una gran producción de productos de ARN transcritos in vitro, en el rango de nucleótidos de 20 a 500. Mediante métodos convencionales, la transcripción de plantillas pequeñas suele generar producciones masa baja de ARN. Las transcripciones cortas requieren muchos más eventos de iniciación de transcripción para sintetizar una determinada masa de un producto. Dado que la etapa de iniciación es el paso que limita la velocidad en las reacciones de la transcripción, el rendimiento del producto a partir de plantillas cortas suele ser bajo. El kit MEGAshortscript T7 se ha diseñado para superar los inconvenientes de la transcripción in vitro convencional a fin de maximizar el rendimiento de transcripciones de ARN cortas.
- Transcribe eficientemente plantillas pequeñas (< 300 bases) con rendimientos consistentemente altos
- Diseñado para su uso con oligonucleótidos sintéticos plasmídicos o plantillas de producto de PCR
Especificaciones
Mezcla de enzimas T7, tampón de reacción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, pTRI-RNA 18S, ADNasa TURBO, solución de parada de acetato de amonio y tampón de carga de gel II. Todos se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
Kit | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR | |
Ambion™, MEGAshortscript™ | |
25 reacciones | |
Hielo seco |
ARNm sintético, ARNm | |
ARNm, ARNm sintético | |
25 reacciones | |
Kit de transcripción in vitro T7 | |
T7 | |
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.