Learn More
Invitrogen™ Kit de transcripción mMESSAGE mMACHINE™ T7
Síntesis in vitro de grandes cantidades de ARN con caperuza
Marca: Invitrogen™ AM1344
640.84 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
Los kits mMESSAGE mMACHINE™ están diseñados para la síntesis in vitro de grandes cantidades de ARN con caperuza. El ARN con caperuza imita la mayoría de los ARNm eucariotas encontrados in vivo, porque tiene una estructura de caperuza de 7-metil guanosina en el extremo 5′.
- Producción de ARN: 20-30 μg
- Incluya el análogo de la caperuza [m7G(5′)ppp(5′)G] en una reacción de transcripción de rendimiento ultra alto
- Formato de reacción simplificado en el que los cuatro ribonucleótidos y el análogo de la caperuza se mezclan en una sola solución
- Análogo de la caperuza: La proporción de GTP de la solución es de 4:1, lo cual es óptimo para maximizar el rendimiento de ARN y la proporción de transcripciones con caperuza
- Para la síntesis rutinaria de ARN tapados para microinyección de ovocitos, traducción in vitro, transfección y otras aplicaciones
- Un rendimiento elevado se consigue al optimizar las condiciones de reacción para la síntesis de ARN en presencia de altas concentraciones de nucleótidos
- El ARN sintetizado está protegido de la degradación por cualquier ribonucleasa contaminante presente gracias al inhibidor de ARNasa, componente de la mezcla de enzimas
Especificaciones
Mezcla de enzimas T7, tampón de reacción 10X 2XNTP⁄CAP, solución ATP, solución CAP, solución GTP, pTRI-Xef, ADNasa TURBO, solución de parada de acetato de amonio, solución de cloruro de litio y tampón de carga de gel II. Todos se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
Kit | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR | |
Ambion™, mMESSAGE mMACHINE™ | |
25 reacciones | |
Hielo seco | |
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado |
ARNm sintético, ARNm | |
ARNm, ARNm sintético | |
25 reacciones | |
Kit de transcripción in vitro T7 | |
T7 | |
20-30 µg |
Seguridad y manipulación
- mMESSAGE mMACHINE T7 Transcription Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: lithium chloride, formamide