Learn More
Invitrogen™ Kit de transcripción mMESSAGE mMACHINE™ T7 ULTRA
Generar transcripciones de ARN con rendimientos de proteínas más altos
Marca:  Invitrogen™ AM1345
624.56 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10219104
  • 844.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra combina un nuevo análogo de la caperuza, el análogo de la caperuza anti inversión (ARCA), con una tecnología patentada de transcripción de alta producción para generar transcripciones de ARN que permiten una mayor producción de proteínas durante la traslación en comparación con otras transcripciones.
  • Producción de ARN: 20-30 μg
  • Sintetizar más proteínas a partir de ARN transcrito in vitro
  • Expresar los transcritos de ARN in vitro e in vivo de forma más eficaz
  • Estabilizar los transcritos in vivo con reactivos incluidos para la cola poli(A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mezcla de enzimas T7, tampón de reacción 10X para solución 2XNTP⁄ARCA, solución GTP, pTRI-Xef, ADNasa TURBO, solución de parada de acetato de amonio, solución de precipitación de cloruro de litio, E-PAP, tampón 5X E-PAP, solución ATP, MnCl2y colorante de carga de formaldehído. Todos se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Kit
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR
Ambion™, mMESSAGE mMACHINE™
10 reacciones
Hielo seco
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado
ARNm sintético, ARNm, ARNm con caperuza ARCA
ARNm, ARNm sintético
10 reacciones
Kit de transcripción in vitro T7
T7
20-30 µg
Documentos
Manuals
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Kit de transcripción mMESSAGE mMACHINE™ T7 ULTRA > 10 reacciones