Learn More
Invitrogen™ Kit de transcripción mMESSAGE mMACHINE™ T7 ULTRA
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El kit mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra combina un nuevo análogo de la caperuza, el análogo de la caperuza anti inversión (ARCA), con una tecnología patentada de transcripción de alta producción para generar transcripciones de ARN que permiten una mayor producción de proteínas durante la traslación en comparación con otras transcripciones.
- Producción de ARN: 20-30 μg
- Sintetizar más proteínas a partir de ARN transcrito in vitro
- Expresar los transcritos de ARN in vitro e in vivo de forma más eficaz
- Estabilizar los transcritos in vivo con reactivos incluidos para la cola poli(A)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Mezcla de enzimas T7, tampón de reacción 10X para solución 2XNTP⁄ARCA, solución GTP, pTRI-Xef, ADNasa TURBO, solución de parada de acetato de amonio, solución de precipitación de cloruro de litio, E-PAP, tampón 5X E-PAP, solución ATP, MnCl2y colorante de carga de formaldehído. Todos se almacenan a –20 °C. El agua libre de nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |
| Tipo de producto final | ARNm sintético con caperuza ARCA, ARNm, ARNm sintético |
| Formato | Kit |
| Tipo de muestra | ARNm, ARNm sintético |
| Para utilizar con (aplicación) | Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR |
| N.º de reacciones | 50 reacciones |
| Línea de productos | Ambion, mMESSAGE mMACHINE |
| Tipo de producto | Kit de transcripción in vitro T7 |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Promotor | T7 |
| Mostrar más |