Learn More
Invitrogen™ Agua sin nucleasas (no tratada con DEPC)
Descripción
- El agua sin nucleasas (no tratada con DEPC) ha sido desionizada, filtrada en el frasco final y esterilizada en autoclave.
- Está lista para usarse y no requiere ninguna preparación, mezcla ni esterilización en autoclave.
- Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa.
- Dado que esta agua no está tratada con DEPC, es recomendable para aplicaciones en las que el DEPC residual pueda ser perjudicial (por ejemplo, la microinyección de ovocitos).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| pH | Desde 6 hasta 8 |
| Grado | Biología molecular |
| Envase | Frasco |
| Tratamiento(s) | No tratado con DEPC |
| Cantidad | 1 x 100 mL |
| Método de purificación | Esterilización en autoclave, filtro de membrana |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Ambion |