Learn More
Invitrogen™ Solución salina tamponada con fosfato PBS (10X) pH 7,4, sin ARNasa
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una mezcla con el pH ajustado de fosfato de tampones de fosfato ultrapuros y soluciones salinas que, al diluirse en una concentración de trabajo 1X, contiene 137 mM de NaCl, 2,7 mM de KCI, 8 mM de Na2HPO4 y 2 mM de KH2PO4. Cada solución PBS 10X está lista para su uso en la dilución a la concentración deseada. Se ha certificado que esta solución PBS para biología molecular está libre de ARNasa, y se han realizado rigurosas pruebas para descartar la presencia actividad de ARNasa, exonucleasas y endonucleasas inespecíficas contaminantes.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato |
| Concentración | 10X |
| pH | 7,4 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 1 L |