Learn More
Invitrogen™ Proteinase K Powder
Código de producto. p-4926916
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10340065
Marca: Invitrogen™ AM2542
Edge
La proteinasa K del hongo Engyodontium album es una proteasa serina inespecífica que es útil para la digestión de proteínas en general.
La proteinasa K permanece activa:
  • En un amplio intervalo de pH (actividad óptima entre 6,5 y 9,5)
  • En condiciones de desnaturalización (p. ej., en presencia de urea o SDS).
  • En presencia de agentes de quelato metálico (p. ej., EDTA)
  • En temperaturas comparativamente altas (la temperatura de digestión óptima es de 65 °C)
Aplicaciones
  • Extracción de endonucleasas endógenas durante la preparación de ADN y ARN
  • Preparación de cortes de tejido para hibridación in situ
Pruebas de rendimiento y calidad
  • Ensayos de exodesoxirribonucleasa y endodesoxiribonucleasa
  • Forma líquida probada para comprobar la ausencia de actividad de ARNasa
Definición de unidad:
  • Una unidad de mAnson se describe como la cantidad de enzima que libera 1 µmol de aminoácido Folin positivo en un minuto a 37 °C, empleando hemoglobina como sustrato.
Requisitos de almacenamiento
  • Almacenar el polvo seco en el desecante a -20 °C.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie del huésped T. album
Envase Frasco
Contenido y almacenamiento Almacenar el polvo seco en desecante a – 20 °C.
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Proteinase K
Línea de productos Ambion
compliance-icons
Nombre del producto
  • Proteinase K Powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Proteinase