Learn More
Invitrogen™ Minikit de ARN PureLink™
Descripción
The PureLink RNA Mini Kit is a column-based kit used to isolate high-quality total RNA from a wide variety of sample types in 20 minutes using standard laboratory equipment. The kit includes RNase-free lysis and wash solutions that protect RNA from RNases while liberating the RNA from DNA, proteins, and other cellular debris. The fast spin-column workflow is ideal for processing low to mid-throughput batch sizes. The advanced PureLink RNA Mini spin column design allows for maximum sample input (200 mg of tissue) and RNA recovery (up to 1000 μg). This means that users can process both small and large sample sizes with the same RNA isolation kit.
El homogeneizador se utiliza con el sistema de purificación de ARN total Micro-to-Midi™ para reducir la viscosidad de las muestras de tejidos difíciles entre 5 y 30 mg en procedimientos de aislamiento de ARN.
- Menos recursos utilizados, menos peligros y menos residuos
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de muestras de bacterias, ARN total de células vegetales, ARN total de levadura
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El homogeneizador está disponible en paquetes de 50. Almacenar el homogeneizador a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante dos años si se almacena correctamente. |
| Para utilizar con (equipo) | Minikit de ARN Ambion™ PureLink™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de ARN |
| Tipo de producto | Homogeneizador |
| Cantidad | 50 cartuchos |