Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Total RNA Blood Kit
Código de producto. 10605793
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10605793
Marca: Invitrogen™ K156001
ARN de alta calidad de sangre completa
El kit de sangre de ARN total PureLink permite la purificación de ARN total de alta calidad de 50 a 500 μl de sangre completa fresca de mamíferos, utilizando una purificación sin fenol en un protocolo basado en columnas de centrifugación simple.
Purificación simple de ARN de sangre completa El kit de sangre de ARN total PureLink está diseñado para purificar de 50 a 500 μl de sangre completa fresca o aproximadamente 3,5 x 106 leucocitos (glóbulos blancos) en menos de 1 hora. Todo el protocolo se puede realizar en tubos y columnas de centrifugación.
Enriquecimiento leucocitario para la purificación mejorada del ARN La sangre completa consiste en eritrocitos no nucleados (glóbulos rojos, de 4 a 6 millones/mm3) y leucocitos, con estos últimos presentes en la minoría (de 5000 a 7000/mm3). La purificación del ARN total de sangre completa sin la eliminación de eritrocitos produce una producción baja de ARN y una obstrucción de las columnas de purificación. La característica distintiva del kit de sangre de ARN total PureLink es que emplea un paso de enriquecimiento de leucocitos. El shock hipotónico se utiliza para lisar selectivamente eritrocitos sin afectar a los leucocitos. Los eritrocitos no nucleados se agotan eficazmente, lo que reduce significativamente los desechos celulares que, de otra manera, pueden interferir en la purificación de ARN y otras aplicaciones posteriores. En consecuencia, se obtiene una producción de ARN total de alta calidad utilizando el kit de sangre de ARN total PureLink.
  • Purificación de ARN de sangre completa en menos de una hora
  • Produce ARN de alta calidad que no contiene eritrocitos no nucleados
El ARN purificado es adecuado para su uso con una variedad de productos y aplicaciones posteriores:
  • Kits y reactivos para la técnica Northern
  • Ensayos de protección de nucleasas
  • Micromatrices
  • Síntesis de ADN complementario (ADNc)
  • PCR en tiempo real (qPCR)
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de sangre
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Tiempo de purificación 20 min
Volumen de elución 30–100 μL
Tipo de muestra Sangre
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Cantidad 50 preparaciones
Báscula Mini
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Hasta 3,5 × 10^6 leucocitos, de 50 a 500 µl de sangre
Producción 1000 µg