Learn More
Invitrogen™ QuantumRNA™ Universal 18S Internal Standard
Se utiliza para RT-PCR cuantitativas de punto final
Marca: Invitrogen™ AM1718
331.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El estándar interno Invitrogen™ QuantumRNA™ 18S con tecnología Competimer™ utiliza Competimers™ especialmente modificados de la misma secuencia que los cebadores 18S normales que no se pueden extender. Si se ajusta la proporción de Competimers™ 18S a cebadores de ARNm 18S normales, la señal para el ARNm 18S puede atenuarse al nivel de mensajes muy raros. Se utilizan para RT-PCR cuantitativa de punto final e incluyen suficientes reactivos como para obtener 100 reacciones. Debido a su expresión invariante a través de tejidos y tratamientos, el ARN ribosómico 18S es un control interno ideal para el análisis cuantitativo de ARN. Los estándares internos universales 18S funcionan en la gama más amplia de eucariotas, incluidos los animales, las plantas y muchos protozoos, y producen un producto de PCR de 315 pb.Productos acompañantes:El estándar interno QuantumRNA™ Classic 18S (SKU AM1716) produce un producto de PCR de 489 bp diferente, y el estándar interno QuantumRNA™ Classic II 18S (SKU AM1717) produce un producto de PCR de 324 bp.Especificaciones
18S primer Pair y 18S Competimer™ se almacenan a – 20 °C. El ARN de plantilla de control debe almacenarse por debajo de – 70 °C. El agua libre de nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
Tubo(s) | |
Sin marcar | |
100 reactions | |
Ratón | |
100 reacciones |
ARN total de hígado de ratón | |
18S | |
Ambion™, QuantumRNA™ | |
Hielo seco | |
ARNr 18S |