Learn More
Invitrogen™ Retic Lysate IVT™ Kit
Traduce eficazmente proteínas de alto peso molecular y ARNm con y sin caperuza
421.00€ - 445.00€
Especificaciones
Formato | Kit |
---|---|
Tipo de proteína expresada | Proteína soluble en agua |
Mecanismo de expresión | Expresión sin células |
Sistema de expresión | Sin células |
Para utilizar con (aplicación) | Transcripción in vitro |
Includes: Retic Lysate should be stored at -80°C. 20X Translation Mix minus-Met, 20X Translation Mix minus-Leu, High Salt Mix minus-Met, Low Salt Mix minus-Met, and Capped Xef-1 RNA should be stored below -70°C. Nuclease-free Water can be stored at any temperature.
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10137194
|
Invitrogen™
AM1200 |
Lisado Retic | 60 reacciones |
445.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10005314
|
Invitrogen™
AM1200M |
Lisado Retic | 60 reacciones |
421.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
El kit de lisado RETIC IVT™ traduce eficazmente transcripciones sintetizadas in vitro, ARN poli(A) y ARN total, incluido el ARN difícil de traducir. El lisado optimizado da como resultado un alto rendimiento de proteínas, actividad biológica y un rendimiento consistente. Un informe en Nucleic Acids Research (1) descubrió que algunos lisados comerciales de reticulocitos tenían baja fidelidad para la iniciación en el codón iniciador AUG apropiado. El kit de lisado RETIC IVT se ha probado usando las secuencias de Kozak y ha demostrado alta fidelidad para iniciar en el AUG apropiado.
- Traduce eficazmente una amplia variedad de proteínas de alto peso molecular y ARNm con y sin caperuza
- Admite un gran volumen de plantillas de ARNm
El lisado se ha optimizado para la traducción mediante la adición de un sistema de regeneración de ATP, hemina y ARNt de hígado de ternero. El kit incluye una mezcla de traducción optimizada (-Met o -Leu) para la traducción de mensajes con y sin caperuza además de tampones salinos de alta y baja concentración de sal. Estos tampones se pueden utilizar para maximizar el rendimiento y la actividad de las proteínas a partir de secuencias difíciles de traducir.
1.Kozak, M. (1990) Evaluation of the fidelity of initiation of translation in reticulocyte lysates from commercial sources.Nucleic Acids Res 18:2828.
Especificaciones
Kit | |
Expresión sin células | |
Transcripción in vitro | |
Ambion™ | |
60 reacciones |
Proteína soluble en agua | |
Sin células | |
60 reacciones | |
Lisado Retic |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.