Learn More
Invitrogen™ RiboPure™ RNA Purification Kit
Código de producto. 10107824
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit
Kit con manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10107824
Marca: Invitrogen™ AM1924
The Ambion™ RiboPure™ Kit is designed for rapid purification of high-quality RNA from tissue samples or cultured cells. The kit combines TRI Reagent™ with glass fiber filter purification to yield exceptionally pure RNA, free of residual proteins and lipids.
El kit Ambion RiboPure está diseñado para la purificación rápida de ARN de alta calidad a partir de muestras de tejido o células cultivadas. El kit combina el reactivo TRI Reagent™ con purificación de filtro de fibra de vidrio para producir ARN excepcionalmente puro, sin proteínas y lípidos residuales. El kit incluye suficientes reactivos para 50 purificaciones a partir de 1–100 mg de tejido o 0,1–20 x 106 células cultivadas cada una.
El ARN aislado con el kit RiboPure es adecuado para su uso en todas las aplicaciones posteriores comunes, incluida la síntesis de ADNc, RT-PCR en tiempo real y de punto final, análisis de micromatrices, Northern Blot y ensayos de protección de RNasa. El protocolo RiboPure es especialmente adecuado para procesar muestras que son difíciles de interrumpir o muestras que tienen grandes cantidades de ribonucleasa u otros contaminantes. Las muestras se homogeneizan primero en reactivo TRI Reagent, una solución monofásica que contiene fenol y tiocianato de guanidina, para lisar rápidamente las células e inactivar las nucleasas. La adición de bromocloropropano (BCP) resulta en la separación del homogeneizado en fases acuosas y orgánicas. El ARN se divide en la fase acuosa, mientras que el ADN y la proteína permanecen en la fase intermedia y orgánica. La fase acuosa se elimina y pasa a través de un filtro de fibra de vidrio que une el ARN. Se lava el filtro y se eluye el ARN. El procedimiento es compatible con tejidos que han sido almacenados en RNAlater™ de Ambion. El rendimiento total de ARN es típicamente de 100–500 μg por cada 100 mg de tejido, dependiendo del tipo de tejido.
  • Produce el ARN de mayor pureza posible
  • Ideal para las aplicaciones posteriores más exigentes
  • Maneja muestras problemáticas con facilidad
  • Procedimiento rápido (menos de 30 minutos) y sencillo
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total a partir de células animales y tejidos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Reactivo TRI de 50 ml; almacenar a 4 °C
• 50 cartuchos de filtro; temperatura ambiente
• 100 tubos de recogida (2 ml); temperatura ambiente
• 60 ml de solución de lavado (concentrada); temperatura ambiente
• 11 ml de tampón de elución; temperatura ambiente
Isolation Technology Columna de centrifugado (filtro de fibra de vidrio)
Tiempo de purificación 30 min (tras la homogeneización de muestras)
Volumen de elución 100 μl
Tipo de muestra Células, tejido, tejido (mamífero)
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Tipo de producto Kit
Cantidad 50 Preps
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Células: 0,1–20 x 106
Tejido: De 5 a 100 mg
Producción Hasta 500 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TRI Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine