Learn More
Invitrogen™ RiboPure™ RNA Purification Kit, bacteria
Código de producto. 10565265
Click to view available options
:
50 preparaciones
Código de producto. 10565265
Marca: Invitrogen™ AM1925
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aislamiento de ARN de alta calidad a partir de bacterias
El kit de bacterias Invitrogen RiboPure proporciona un método rápido y robusto de columnas para aislar ARN de alta calidad de las bacterias. El ARN total se puede aislar de las muestras de bacterias grampositivas más duras gracias al protocolo completo que utiliza los gránulos de zirconia para interrumpir completamente las paredes de las células bacterianas. El protocolo del kit de bacterias RiboPure también elimina la necesidad de tratamientos duros o digestión enzimática que pueden alterar el perfil de expresión génica.
Un procedimiento de purificación de columna integral y práctico El kit de bacterias RiboPure purifica el ARN total de una amplia gama de especies bacterianas y ha sido ampliamente probado con E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Campylobacter fetusy Rhodobacter sphaeroides.
Un método eficiente y eficaz para la extracción de ARN bacteriano El protocolo del kit comienza con una interrupción completa de la pared celular usando gránulos de zirconia, seguido de la extracción orgánica del lisado y la purificación de ARN en una práctica columna de sílice. En aproximadamente una hora, el ARN es de una calidad excelente y puede aislarse de células bacterianas frescas, congeladas a presión o tratadas con solución ARNlater. Para ayudar a asegurar la eliminación completa del ADN genómico, se puede incorporar un paso opcional de extracción de ADN que requiere aproximadamente 30 minutos de tiempo adicional. Cuando el kit de bacterias RiboPure se utiliza antes que el kit de enriquecimiento de mRNA bacteriano MICROB Express, la sensibilidad de los experimentos de secuenciación de ARN o de los análisis de matriz puede aumentar dramáticamente.
El ARN purificado es adecuado para su uso con una variedad de aplicaciones y productos posteriores: El ARN purificado mediante el kit de bacterias Invitrogen RiboPure es adecuado para aplicaciones posteriores, como secuenciación de ARN, análisis de micromatrices, PCR en tiempo real (qPCR), qPCR de transcripción inversa (RT-qPCR), northern blotting y construcción de bibliotecas de ADNc.
  • Obtenga ARN bacteriano purificado adecuado para casi cualquier aplicación posterior
  • Prepare muestras de ARN puro de la bacteria grampositiva más difícil de lisar
  • Elimine los pretratamientos enzimáticos que podrían alterar de otra manera la expresión génica
  • Elimine el ADNg contaminante con los reactivos DNA-free™ incluidos
Productos acompañantes: El kit requiere el uso del adaptador Vortex (n.° de cat. AM10024), que convierte un vórtice de laboratorio estándar en un batidor de gránulos. Este adaptador se ajusta al Vortex Genie™ 2 y admite 12 tubos.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de muestras bacterianas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene los gránulos de zirconia, ADNasa I, tampón 10X ADNasa I y reactivo de inactivación de ADNasa a –20 °C. Almacene el RNAwiz, la solución de lavado 1 y el concentrado de solución de lavado 2⁄3 a 4 °C. Almacene los tubos de tapón de rosca de 0,5 ml, los cartuchos filtrantes, los tubos de recogida y los tubos de 1,5 ml (sin ARNasa) a temperatura ambiente.
Isolation Technology Extracción orgánica, columna de centrifugación
Tiempo de purificación 30 min
Tipo de muestra Bacterias
Tipo de producto final ARN total (bacteriano)
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), ensayos de protección de nucleasas, Northern Blotting, construcción de biblioteca de ADNc
N.º de reacciones 50 preparaciones
Línea de productos Ambion, RiboPure
Cantidad de material de partida Hasta 10^9 células
Target ARN total