Learn More
Invitrogen™ Solución de estabilización RNAlater™
Inactivación inmediata de la RNasa y estabilización del ARN en tejidos o células
Marca: Invitrogen™ AM7023M
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.50000kg
Descripción
La investigación independiente indica que el uso de la solución de estabilización de ARN RNAlater para el almacenamiento de tejido no afecta al resultado de posteriores experimentos de análisis de expresión de ARN en comparación con otros métodos de procesamiento. La solución de estabilización de ARN RNAlater™ estabiliza y protege el ARN celular en muestras de tejido intacto y descongelado, por lo que elimina la necesidad de procesar inmediatamente muestras de tejido o de congelar muestras en nitrógeno líquido para su posterior procesamiento. Se pueden recolectar y sumergir fragmentos de tejido en la solución de estabilización de ARN RNAlater para almacenarlos sin poner en riesgo la calidad o la cantidad de ARN obtenido tras el aislamiento posterior de ARN.
- Eficacia: estabilice el ARN durante un día a 37 °C, una semana a 25 °C, un mes a 4 °C o indefinidamente a - 20 °C.
- Sencillez: un solo reactivo que inmediatamente inactiva las ARNasas y estabiliza el ARN dentro de las células o los tejidos
- Comodidad: no hay necesidad de congelar muestras en nitrógeno líquido ni de devolver rápidamente las muestras al congelador del laboratorio
- Movilidad: perfecto para la recogida de tejidos en el campo
- Versatilidad: compatible con muchos procedimientos de aislamiento de ARN, incluidos la mayoría de los kits de aislamiento de ARN
El tejido diseccionado (menos de 0,5 cm en cualquier dimensión) simplemente se sumerge en unos cinco volúmenes de solución RNAlater a temperatura ambiente. La solución penetra en las células y estabiliza el ARN. Las muestras pueden almacenarse a - 20 °C de forma indefinida (el tejido no se congela), a 4 °C hasta un mes o a 25 °C durante una semana como máximo. Para el aislamiento de ARN, el tejido simplemente se retira de la solución RNAlater y se trata como si se acabara de recolectar. La mayoría de los tejidos pueden transferirse directamente a un tampón de lisis y homogeneizarse. Las muestras tratadas con a solución RNAlater y congeladas posteriormente se pueden triturar con un mortero y una mano de mortero, o bien pueden descongelarse y procesarse como tejido fresco sin tener que preocuparse por la ruptura celular y la liberación de ARNasa, puesto que esta ya se ha desactivado. Las celdas pueden escindirse y, a continuación, añadirse al tampón de lisis o, en algunos casos, se puede añadir la solución RNAlater junto con las células directamente al tampón de lisis.
Compatible con una amplia variedad de procedimientos La solución de estabilización de ARN RNAlater es compatible con los métodos de aislamiento de ARN de un solo paso, como el reactivo TRIzol; con métodos de unión a vidrio como RNeasy™ de Qiagen o el kit Ambion RNAqueous; con métodos de extracción de fenol ácido como el kit Ambion ToTALLY RNA™ y con los métodos que utilizan la selección de oligo(dT) de ARNm, como el kit Ambion Poly(A)Purist™.
Aplicaciones
- La solución de estabilización de ARN RNAlater se ha probado en diversos tejidos de mamíferos, plantas, E. coli, Xenopus, pescado y Drosophila.
- Proteger la integridad del ARN en tejidos ricos en ARNasas
- Recoger muestras de diferentes puntos temporales sin tener que procesar inmediatamente las muestras de cada punto temporal
- Archivar tejidos para una futura microdisección
- Sumergir las cavidades u órganos animales para estabilizar el ARN durante largos procedimientos de disección
- Recoger muestras en ubicaciones (p. ej. hospitales, sitios de campo, transbordadores espaciales) donde no es posible realizar el aislamiento del ARN de forma inmediata
- Enviar muestras en hielo húmedo o incluso a temperatura ambiente si se envía durante la noche
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, aislamiento de ARNm
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
Ambion™, RNAlater™ | |
20 x 5 mL |
Solución de estabilización RNAlater™ con manual | |
Reactivo para almacenamiento de ARN | |
Mediciones |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.