Learn More
Invitrogen™ Kit de aislamiento de ARN total RNAqueous
Código de producto. 10596935
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10596935
Marca: Invitrogen™ AM1912M
Utiliza tecnología de separación de filtros de fibra de vidrio.
El Kit RNAqueous se utiliza para el aislamiento de ARN total sin fenol a partir de 0,1 g a 0,5 g de tejido o de 107 a 108 células, mediante un desnaturalizante o una lisis basada en guanidina y tecnología de separación de filtros de fibra de vidrio.
  • Cómoda filtración mediante jeringa.
  • Compatibilidad con colectores de vacío al procesar varias muestras
Funcionamiento
El Kit RNAqueous utiliza una potente solución caotrópica para la lisis celular, seguida de una unión de ARN a fibra de vidrio alojada en un filtro de jeringa Luer-lock. Simplemente se hacen pasar las soluciones de lavado y elución a través del filtro usando una jeringa estándar (no incluida). La filtración al vacío no es necesaria; sin embargo, las unidades de filtro son compatibles con los colectores de vacío estándar para procesar varias muestras a la vez.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos de animales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Isolation Technology Columna de centrifugación (filtro de fibra de vidrio)
Tipo de muestra Bacterias, células, muestras vegetales, tejido, muestras víricas, levaduras
Tipo de producto final ARN total
Para utilizar con (aplicación) Northern blot, ensayos de protección de nucleasas, RT-PCR (criterio de valoración), PCR en tiempo real, construcción de bibliotecas de ADNc
Incluye 6 ml de colorante de carga de formaldehído; 60 ml de solución de lisis/unión; 60 ml de agua para 64 % de etanol; 4 ml de solución de precipitación de cloruro de litio; 40 ml de solución de lavado 1; 80 ml de concentrado de solución de lavado 2/3; 50 cartuchos filtrantes; 100 tubos de recogida; 10 ml de solución de elución, manual
Tipo de producto Kit con manual
Cantidad 50 preparaciones
Target ARN total