Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase A (RPA grade) 1mg/mL
Código de producto. 10763267
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10763267
Marca: Invitrogen™ AM2272
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sin endonucleasas, sin exonucleasas y sin proteasas
RPA Grade RNase A is intended for those who desire to use RNase A alone in ribonuclease protection assays instead of usual mixture of RNases A and T1. This product is equivalent to molecular biology grade RNase A from other suppliers.
  • Endonuclease that specifically cleaves 3' of U and C residues
  • Supplied in one tube containing 1mg (1mg/mL)
  • Free of DNase and nicking activities
  • Rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, and protease activity and functionality is determined in a standard RPA III™ (Mfr. No. AM1414) reaction
DNA & RNA Purification & Analysis, DNA Extraction, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Gel Electrophoresis & Blotting, Plasmid DNA Purification
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20 °C