Learn More
Invitrogen™ Mezcla de enzimas RNAse Cocktail™
Código de producto. p-4918163
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 5
Código de producto. 10036284
Marca: Invitrogen™ AM2286
Edge
Sin endonucleasas, sin exonucleasas y sin proteasas
El RNase Cocktail™ es una mezcla de dos ribonucleasas altamente purificadas, ARNAsa A (500 U/ml) y ARNAsa T1 (20.000 U/ml), y no presenta actividades de DNAsa ni de nicking. La digestión de ARN con solamente ARNasa A deja fragmentos de ARN que son lo suficientemente grandes para ser visibles en geles de agarosa y precipitarse en etanol. La ARNasa A se corta después de los residuos C y U, mientras que la ARNasa T1 se corta tras los residuos G. Por consiguiente, la mezcla de ambas enzimas se traduce en una reducción del tamaño de los fragmentos de ARN en comparación con la utilización de una sola de ellas.
  • Utilice el RNase Cocktail para todas las situaciones en las que sea deseable degradar el ARN, es decir, en minipreparaciones de plásmidos y en ensayos de protección de ribonucleasa
  • El RNase Cocktail se suministra en glicerol al 50 % para mayor comodidad.
  • Concentración por unidad: ARNasa A a 500 U/ml y ARNasa T1 a 20.000 U/ml
  • Control de calidad: En la mezcla de enzimas RNase Cocktail se comprueba rigurosamente la contaminación por actividad endonucleasa, exonucleasa y proteasa no específica; la funcionalidad se determina en un ensayo de protección de ribonucleasa
  • Definiciones de unidad: ARNasa A: Una unidad de ARNasa A es la cantidad necesaria para producir un aumento en la absorción a 286 nm de 0,0146 unidades de absorbancia por minuto en un volumen de 1 ml.
  • Condiciones del ensayo de la unidad: 100 mM de tris-acetato (pH 6,5), 1 mM de EDTA y 1 mM de 2', 3'-CMP cíclico.
  • ARNasa T1: 100 unidades de ARNasa T1 es la cantidad de enzimas que produce un aumento de la absorción a 260 nm de 0,01428 unidades de absorbancia por minuto a temperatura ambiente con 60 μgml de ARN total de levadura como sustrato.
Purificación y análisis de ARN y ADN, extracción de ADN, maxiprep, midiprep, miniprep, ensayos de protección de nucleasas, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ARNasa A = 500 U/ml, ARNasa T1 = 20 000 U/ml
Pureza Sin endonucleasas, sin proteasas, sin exonucleasas
Contenido y almacenamiento Ambion™ RNase Cocktail™ es una mezcla enzimática que contiene dos ribonucleasas altamente purificadas, ARNasa A y ARNasa T1. Concentración por unidad: ARNasa A a 500 u⁄ml y ARNasa T1 a 20.000 u⁄ml.
Almacenar a - 20 °C. No almacenar en congeladores sin escarcha.
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ARNasa
Cantidad 1 ml
Tipo de producto Mezcla de enzimas RNAse Cocktail
Línea de productos Ambion