Learn More
Invitrogen™ Solución de descontaminación de ARNasa RNaseZap™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
4 L
6 x 250 mL
Tipo de producto:
Solución de descontaminación superficial
Tamaño de la unidad:
1500 ml
250 ml
cada uno
Descripción
- Una solución de descontaminación superficial que destruye las ARNasas al entrar en contacto con ellas.
- Basta con pulverizar la solución RNaseZap™ sobre la superficie que desea descontaminar y enjuagar con agua sin ARNasa. Características de la solución de descontaminación de ARNasa RNaseZap™:
- Elimina por completo la contaminación con RNAsa en superficies de vidrio y plástico
- Excelente para la eliminación de altos niveles de contaminación de ARNasa donde otros productos similares fallan. Eficacia probada en la eliminación de altas concentraciones de ARNasa seca
- Ideal para la limpieza de superficies de trabajo, pipetas y equipos que deben estar libres de ARNasas
- Almacenar el producto a temperatura ambiente.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Solución de descontaminación superficial |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 6 x 250 mL |
| Tipo de reactivo | Reactivo de control de ARNasas |
| Línea de productos | Ambion, RNaseZap |