Learn More
Invitrogen™ Solución de descontaminación de ARNasa RNaseZap
Código de producto. p-4925088
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
4 L
6 x 250 mL
Tipo de producto:
Solución de descontaminación superficial
Tamaño de la unidad:
1500 ml
250 ml
cada uno
Código de producto. 10586925
Marca: Invitrogen™ AM9780M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ARNasaZap™ La solución de descontaminación de ARNasa es una solución de descontaminación superficial que destruye la ARNasa por contacto. Basta con pulverizar la solución RNaseZap™ sobre la superficie que desea descontaminar y aclarar con agua sin ARNasa.
La solución de descontaminación de ARNasas RNaseZap™ es una solución de descontaminación superficial que destruye las ARNasas al entrar en contacto con ellas. Basta con pulverizar la solución RNaseZap™ sobre la superficie que desea descontaminar y enjuagar con agua sin ARNasa.Características de la solución de descontaminación de ARNasas RNaseZap™:
  • Elimina por completo la contaminación con ARNasa en superficies de vidrio y plástico
  • Excelente para la eliminación de altos niveles de contaminación con ARNasas donde otros productos similares fallan
  • Eficacia probada en la eliminación de altas concentraciones de ARNasa A seca
  • Ideal para la limpieza de superficies de trabajo, pipetas y equipos que deben estar libres de ARNasas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de descontaminación superficial
Reactivos RNase Control Reagent
Cantidad 250 mL