Learn More
Invitrogen™ Recarga de toallitas descontaminantes ARNasas RNaseZap™:
Elimina por completo la contaminación con RNAsa en superficies de vidrio y plástico
Marca: Invitrogen™ AM9788
326.76 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 3.65000kg
Descripción
Las toallitas Invitrogen™ RNaseZap™ son RNaseZap™ en un cómodo formato de toalla. Permite simplemente limpiar las superficies con ARNasa y enjuagarlas con agua sin ARNasa. Se suministran 100 hojas emergentes en un solo recipiente.- Cómodo formato de toallas
- Elimina por completo la contaminación de ARNasa de superficies de vidrio y plástico. Ideal para la limpieza de superficies de trabajo, pipetas y equipo que deben estar limpios de ARNasa.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Toallitas | |
Almacenar a temperatura ambiente. |
|
300 láminas | |
Ambion™, ElectroZap™ |
Recarga, 3 x 100 toallitas en rollos | |
Temperatura ambiente | |
Reactivo de control de ARNasas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.