Learn More
Invitrogen™ RNase T1 (1 U/μL)
Descripción
Includes
ARNasa T1, Tampón de estructura de ARN 10X, Tampón de hidrólisis alcalina 1X, ARN de levadura, Tampón de inactivación/precipitación, y Tampón de carga de gel II
ARNasa T1 Invitrogen™ para ARN disocia el extremo 3′ de residuos G monocatenarios y se prueba para comprobar su pureza a fin de garantizar que no haya actividades contaminantes de ribonucleasa presentes que pudieran disociarse en sitios no previstos. Se suministra en un tubo de 200 µl (1U/µl). La ARNasa T1 puede utilizarse en experimentos de límites para definir la secuencia mínima de ARN necesaria para actividades seleccionables como la unión de proteínas o la catálisis. Además de las aplicaciones para el análisis estructural de ARN, las ribonucleasas para ARN pueden utilizarse para mapear sitios de unión de proteínas en ARN comparando patrones de fragmentación en la presencia y ausencia de una proteína de unión de ARN.
- 100 unidades es la cantidad de enzimas que produce un aumento de la absorción a 260 nm de 0,01428 unidades de absorbancia por minuto a temperatura ambiente con 60 μg/ml de ARN total de levadura como sustrato.
- La ARNasa A (SKU n.º AM2274) disocia 3′ de residuos C y U monocatenarios. Las combinaciones de las ribonucleasas específicas monocatenarias y bicatenarias pueden proporcionar un análisis rápido de la estructura física de un ARN interesante.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | La ARNasa T1, el tampón de estructura de ARN 10X, el tampón de hidrólisis alcalina 1X, la ARN de levadura, el tampón de inactivación/precipitación y el tampón de carga de gel II Almacenar todos los componentes a –20 °C. |
| Formato | Tubo |
| Enzima | ARNasa |
| Fidelidad (frente a Taq) | 10 X |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| N.º de reacciones | 200 |
| Línea de productos | Ambion |
| Tipo de producto | Kit de PCR ARNasa T1 |
| Cantidad | 200 μl |
| Mostrar más |