Learn More
Invitrogen™ ADN de esperma de salmón, cizallado (10 mg/ml)
Código de producto. 10249194
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10249194
Marca: Invitrogen™ AM9680
Bloquea la hibridación no específica
El ADN de esperma de salmón cizallado es un agente bloqueante muy eficaz cuando se usa en tampones de hibridación y de prehibridación Northern a una concentración comprendida entre 100 y 200 μg/ml.
Uso de este producto
El ADN de esperma de salmón cizallado se ha tratado con proteinasa K para eliminar endonucleasas contaminantes; posteriormente, se ha realizado una extracción orgánica con precipitado de etanol y fenol:cloroformo. El ADN de esperma de salmón cizallado se somete a exhaustivas pruebas para comprobar la presencia de contaminación por ARNasa y ADNasa y se suspende en agua sin nucleasas en un tubo de 1 ml a una concentración de 10 mg/ml (1 ml por tubo).
Purificación y análisis de ADN y ARN, análisis de expresión génica e identificación de genotipos, análisis de micromatrices, Northern Blot, y electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Guardar la solución pura a – 20°C
Concentración 10 mg/ml
Para utilizar con (aplicación) Hibridación no específica de bloque
Tipo de producto ADN de esperma de salmón
Línea de productos Ambion
Cantidad 10 x 10mg
Condiciones de envío Hielo seco