Learn More
Invitrogen™ Ambion™ SP6 RNA Polymerase, cloned, 20 U/μL
Descripción
Includes
Un tubo que contiene 1000 unidades a una concentración de 20 U/μl
- Esta enzima transcribirá grandes cantidades de ARN de las secuencias de ADN a continuación del promotor y no mostrará ninguna disfonía entre promotores
- Se proporciona un tubo que contiene 1000 U a una concentración de 20 U/μl. Su alta pureza hace que sea ideal para sintetizar sondas de hibridación de ARN de alta actividad específica, ARNm biológicamente activo y ARN antisentido
- La ARN polimerasa se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa, proteasa y ARNasa
- La funcionalidad de la enzima se prueba en la reacción de transcripción In Vitro bajo una concentración UTP óptima y limitante.
Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de ARN polimerasa SP6 necesaria para catalizar la incorporación de 1 nmol de trifosfato nucleósido en 60 minutos a 37 °C
Análisis y purificación de ADN y ARN, genotipado y análisis de expresión génica, transcripción in vitro, etiquetado de ácido nucleico y síntesis de oligos, etiquetado de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Polimerasa | ARN polimerasa SP6 |
| Cantidad | 20 μl |
| Concentración | 20 U/µl |
| Fuente | ADN |