Learn More
Invitrogen™ Spin Columns and Tubes
Para elución rápida de ADN a partir de secciones de gel de agarosa
Marca: Invitrogen™ AM10065
285.60 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: 30 columnas
Descripción
Basta con escindir una banda del gel, colocarla en la columna de centrifugado y centrifugar durante cinco minutos. El ADN se fuerza a través de la columna en el tubo de abajo, mientras que la agarosa se deja atrás. El ADN está listo para manipulaciones posteriores, como digestión de enzimas de restricción o ligación.
- No se necesita electroelución; las columnas solo requieren una microcentrífuga.
- Certificadas como libre de ARNasa y ADNasa
Extracción de gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Con filtro | |
Tubo, columna de centrifugación | |
100 unidades | |
Conserve los tubos a temperatura ambiente. | |
Sí | |
InvitrogenTM |
Extracción de ADN de geles de agarosa | |
Compatibilidad universal | |
Columnas y tubos de centrifugado | |
Temperatura ambiente | |
Microcentrífugo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.