Learn More
Invitrogen™ SSC (20X), libre de ARNasa
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
cada uno
Descripción
La solución de SSC 20X Invitrogen™, de calidad para biología molecular, se suministra en un frasco que contiene 1 l. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Concentración | 20X |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 1 l |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Líquido |