Learn More
Invitrogen™ SSC (20X), libre de ARNasa
Código de producto. 10095664
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
cada uno
Código de producto. 10095664
Marca: Invitrogen™ AM9765
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
La solución de SSC Invitrogen™ 20X, de calidad para biología molecular, se suministra en cuatro frascos con 1 l cada uno. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Concentración 20X
Tipo de empaquetado Frasco
Línea de productos Ambion
Cantidad 4 x 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido