Learn More
Invitrogen™ T Cell Leukemia (Jurkat) Total RNA
Tratado con ADNasa de una calidad alta
Marca: Invitrogen™ AM7858
545.40 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El ARN de la mayor calidad disponible de Invitrogen se trata con ADNasa y se somete a estándares de control de calidad insuperables. Se suministra en un tubo de 100 μg cada uno con una concentración de 1 mg/ml. La inexactitud del ARNm, la contaminación del ADN genómico, la presencia o ausencia de inhibidores enzimáticos y la contaminación del ARN ribosomal en preparados poli(A) son aspectos importantes que se utilizan para juzgar la calidad de los ARN de FirstChoice™. Las muestras se procesan utilizando reactivos de aislamiento de ARN de Invitrogen para producir ARN intacto y muy puro. Se realiza un tratamiento riguroso de la ADNasa para garantizar que el ARN esté listo para su uso en cualquier aplicación posterior, incluida la RT-PCR. Debido a que es imposible extraer cada molécula de ADN de una muestra de ARN, cada preparación se prueba para garantizar que la contaminación residual de ADN sea insignificante. La integridad del ARN se verifica mediante electroforesis capilar con el bioanalizador Agilent™ 2100.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Jurkat | |
Almacenar a -70 °C o menos. Evite los ciclos múltiples de congelación y descongelación. Las alícuotas del producto pueden almacenarse a corto plazo a -20 °C. NO ALMACENAR EN CONGELADORES SIN ESCARCHA. | |
ARN total | |
100 μg | |
Línea de células |
1 mg/mL | |
Humano | |
Ambion™ | |
Tratado con ADNasa | |
Hielo seco |