Learn More
Invitrogen™ ARN polimerasa Ambion™ T7, clonada, 200 U/μl
Descripción
La enzima transcribirá grandes cantidades de ARN de las secuencias de ADN a continuación del promotor y no mostrará ninguna disfonía entre promotores. Se suministra un tubo que contiene 30 000 U en una concentración de 200 U/μl. Su alta pureza hace que sean ideales para sintetizar sondas de hibridación de ARN de alta actividad específica, ARNm biológicamente activo y ARN antisentido. La polimerasa de ARN se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa, proteasa y ARNasa. La funcionalidad de la enzima se prueba en la reacción de transcripción In Vitro bajo una concentración UTP óptima y limitante.
Definición de unidad:
una unidad es la cantidad de ARN polimerasa T7 necesaria para catalizar la incorporación de 1 nmol de trifosfato nucleósido en 60 minutos a 37 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Polimerasa | ARN-polimerasa T7 |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 30 000 unidades |