Learn More
Invitrogen™ TE, pH 7,0, sin ARNasa
Solución ultrapura libre de nucleasas para muestras de ARN
82.25€ - 83.25€
Especificaciones
pH pH 7,0
Forma física Líquido
Línea de productos Ambion™
Envase Frasco
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10546935
Ver documentos
Invitrogen™
AM9860
10 x 1 ml
83.25€
10 ml
10490975
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM9861
50 ml
82.25€
50 ml
Descripción
Descripción
El tampón TE Invitrogen™ es una solución de almacenamiento recomendada comúnmente para muestras de ARN. 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA, pH 7,0 está en agua ultrapura libre de nucleasas. El último paso en cada protocolo de aislamiento de ARN es resuspender el precipitado de ARN purificado. Después de aislar meticulosamente el ARN, es crucial que el pellet se suspenda y se almacene en una solución segura y libre de ARNasa. El tampón TE se prepara a partir de los reactivos más puros disponibles, en condiciones estrictamente controladas en una instalación de fabricación de última generación. A continuación, se somete a rigurosos procedimientos de control de calidad para garantizar su pureza y rendimiento.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
pH 7,0
Líquido
Ambion™
Frasco
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a temperatura ambiente.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.