Learn More
Invitrogen™ Thin-walled, dome cap, RNase-free PCR tubes (0.5 mL)
Código de producto. 10784617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
10784617 1000 tubos paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10784617
Marca: Invitrogen™ AM12250
El diseño ofrece una transferencia de temperatura eficiente y duraciones de ciclo rápidas.
Los tubos para PCR de tapón abovedado y pared delgada permiten un contacto uniforme con el bloque de temperatura del termociclador, resultando en una transferencia de temperatura superior de pocillo a tubo y en una duración de ciclo rápida. Los tubos de 0,5 ml se suministran en una caja de 1000 unidades. Cada lote de tubos posee un certificado de ausencia de ARNasa y ADNasa.
RT-PCR en un paso, PCR, PCR y PCR en tiempo real, RT-PCR, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa, RT-PCR en dos pasos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,5 ml
Cantidad 1000 tubos
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos Ambion
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Grado de pureza o calidad Sin ARNasa, sin ADNasa
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón Tapón abovedado
Closure Included Sí
Formato Tubo
Tipo de producto Tubo para PCR sin ARNasa