Learn More
Invitrogen™ Solución de TRI Reagent™
Aísle el ADN, el ARN y la proteína con un solo reactivo
Marca: Invitrogen™ AM9738
Descripción
La solución Tri Reagent™ es un reactivo completo y listo para su uso para el aislamiento de ARN total o el aislamiento simultáneo de ARN, ADN y proteínas de una gran variedad de muestras biológicas.
Uso de la solución TRI Reagent El material inicial de TRI Reagent puede ser tejido fresco o congelado, o muestras celulares de casi cualquier tamaño; el protocolo es fácilmente ampliable. Este método de aislamiento de ARN es bien reconocido y referenciado en numerosas publicaciones; una prueba de su fiabilidad.
Funcionamiento El TRI Reagent combina el fenol y la guanidina tiocianato en una solución de monofasa para facilitar la inhibición inmediata de la actividad de la ARNasa. Las muestras biológicas se homogeneizan o se lisan en TRI Reagent; la adición posterior de bromocloropropano o cloroformo provoca la separación del homogeneizado en fases acuosa y orgánica. Las particiones de ARN corresponden a la fase acuosa, el ADN a la interfase y las proteínas a la fase orgánica. A continuación, el ARN puede precipitarse de la fase acuosa con la adición de isopropanol. El protocolo completo se puede completar en aproximadamente 1 hora.
Aplicaciones El ARN aislado es adecuado para cualquier aplicación posterior, incluida la RT-PCR, la amplificación para el análisis de matrices, los ensayos de hibridación o la translación in vitro. Los procedimientos de PCR, Southern blotting y clonación se pueden realizar mediante ADN aislado con TRI Reagent. Pueden emplearse proteínas aisladas en SDS-PAGE y Western blotting.
La solución Tri Reagent se ha incorporado a nuestros kits de aislamiento de ARN para micromatrices RiboPure y MagMAX-96.
- Simple: un solo reactivo para el aislamiento de ARN sin ADN, ADN sin ARN y proteína
- Productivo: obtención de una mayor producción que con los métodos tradicionales de tiocianato de guanidina o cloruro de cesio
- Versátil: funciona con muchos orígenes de muestra, incluidas muestras humanas, vegetales, de levadura, bacterianas y virales
- Flexible: fácilmente ampliable en función del material de partida y la producción deseada
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de muestras de bacterias, ARN total de sangre, ARN total de muestras FFPE, ARN total de células vegetales, ARN total de levadura
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacene la solución de TRI Reagent™ a 4 °C. | |
1 h | |
Bacterias, sangre, muestras bucales, células, hongos, muestras vegetales, tejido, muestras víricas, levaduras, sangre, muestras bucales, células, hongos | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
100 mL | |
Bacteria: ≤107 cells Cells: ≤106 Plant: ≤106 cells Tissue: ≤100 mg Yeast: ≤106 cells |
Extracción orgánica | |
Varies | |
ADN genómico, ARN total, proteína | |
Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, Southern blotting, ensayos de protección de nucleasas, PCR, traducción in vitro, Northern blotting | |
Temperatura ambiente | |
RNA: ≤15 μg (cells), ≤10 μg (tissue) |
Seguridad y manipulación
- TRI Reagent Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: phenol, thiocyanic acid
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2828146 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | AM9738 |
2854904 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | AM9738 |
2889917 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | AM9738 |
2931350 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | AM9738 |
2959369 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | AM9738 |