Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 8,0, sin ARNasa
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La solución de 1 M Tris con pH de 8,0, de calidad para biología molecular Invitrogen™ se suministra en un frasco que contiene 500 ml. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 M |
| pH | 8 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 500mL |
| Formulación | 1,3-Propanediol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochloride |
| Grado | Biología molecular |