Learn More
Invitrogen™ Reactivo TRIzol™ LS
Recuperación de ADN, ARN y proteínas a partir de una sola muestra de líquido
419.00€ - 728.00€
Especificaciones
Isolation Technology | Extracción orgánica |
---|---|
Tiempo de purificación | 1 h |
Volumen de elución | 20 to 600 μL |
Tipo de muestra | Sangre, muestras líquidas (p. ej., suero), muestras virales |
Tipo de producto final | ARN total, ARN de transcriptoma, micro ARN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11578616
|
Invitrogen™
10296010 |
100 mL |
419.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11588616
|
Invitrogen™
10296028 |
200 mL |
728.00€
200 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Esta solución monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina está diseñada para aislar fracciones separadas de ARN, ADN y proteínas a partir de muestras líquidas de origen humano, animal, vegetal, bacteriano, vírico y levaduras, generalmente en menos de una hora.
Purifique con fiabilidad ARN de varios orígenes de muestras
El reactivo TRIzol LS está diseñado para procesar una variedad de muestras líquidas de hasta 0,25 ml de volumen. El reactivo TRIzol LS difiere del reactivo estándar TRIzol en la concentración, lo que permite procesar un mayor número de muestras. Al igual que el reactivo estándar TRIzol, la integridad de las preparaciones de ARN resultantes se mantiene gracias a la inhibición altamente eficaz de la actividad de ARNasa durante la homogeneización de muestras. La simplicidad del método del reactivo TRIzol LS permite el procesamiento simultáneo de un gran número de muestras. El procedimiento completo se puede realizar en 1 hora. El ARN total aislado por el reactivo TRIzol está libre de contaminación de proteínas y ADN.
Formulado para varios aislamientos
El reactivo TRIzol LS permite realizar la precipitación secuencial de ARN, ADN y proteínas a partir de una sola muestra. Después de la homogeneización de la muestra con el reactivo TRIzol LS, se añade cloroformo. El homogeneizado puede separarse en una capa superior acuosa transparente (con ARN), una interfaz y una capa orgánica roja inferior (con ADN y proteínas). El ARN se precipita desde la capa acuosa con isopropanol. El ADN se precipita desde la interfase acuosa/orgánica con etanol. La proteína se precipita de la capa de fenol-etanol mediante precipitación de isopropanol. El precipitado de ARN, ADN o proteína se lava para eliminar impurezas y, a continuación, se resuspende para su uso en aplicaciones posteriores.
Los productos purificados son ideales para usar con una gran variedad de aplicaciones
El ARN aislado se puede utilizar en PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), análisis Northern blot, hibridación de dot blot, traslación in vitro, ensayos de protección de RNasa y clonación molecular. El ADN aislado se puede utilizar en la PCR, digestión de enzimas de restricción y Southern blots. La proteína aislada puede ser utilizada para la recuperación de parte de la actividad enzimática y de la inmunoprecipitación.
- Menos recursos utilizados, menos peligros, menos residuos
- Formulado para su uso con muestras líquidas como suero y preparaciones de virus
- Facilita la recuperación de ADN, ARN y proteínas a partir de una sola muestra de líquido
- Ofrece una excelente capacidad de lisis, incluso con fluidos biológicos difíciles
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, aislamiento de ARN total, ARN total de muestras líquidas (por ejemplo, suero, virus), purificación de ARN viral/ADN, análisis de miARN y ARN no codificante, aislamiento de miARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Extracción orgánica | |
20 to 600 μL | |
ARN total, ARN de transcriptoma, micro ARN | |
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), construcción de bibliotecas de ADNc, ensayos de protección contra nucleasas, northern blot, clonación | |
Muestras líquidas de 250 µl a 1 ml (intervalo sugerido; escalable) |
1 h | |
Sangre, muestras líquidas (p. ej., suero), muestras virales | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Temperatura ambiente | |
8 mg |
Seguridad y manipulación
- TRIzol LS Reagent
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid, phenol, ammonium thiocyanate