Learn More
Invitrogen™ Ambion™ TURBO DNA-free Kit with Manual
Código de producto. 10136824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10136824 50 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10136824
Marca: Invitrogen™ AM1907M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contains reagents for efficient, complete digestion of DNA and removal of enzyme and divalent cations post-digestion
TURBO DNA-free™ Kit contains reagents for efficient, complete digestion of DNA along with removal of enzyme and divalent cations post-digestion
Includes
  • Catalytically superior enzyme compared to wild type DNase I
  • Removes trace quantities of DNA that can interfere with RT-PCR
  • Reagent included to completely remove DNase without phenol treatment or heating
  • Method for genomic DNA removal prior to RT-PCR
  • Efficient DNase and divalent cation removal without organic extraction or precipitation
PCR & Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenido y almacenamiento Store TURBO DNase, 10X TURBO DNase Buffer and DNase Inactivation Reagent at -20°C. Store Nuclease–free Water at room temperature.
Cantidad 50 reacciones
Tipo de producto Kit with manual
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.