Learn More
Invitrogen™ Kit TURBO DNA-free™
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
ADNasa TURBO, tampón ADNasa TURBO 10X, reactivo de inactivación de ADNasa, agua sin nucleasas
El kit contiene reactivos para la digestión completa y eficaz del ADN y la eliminación de la enzima y los cationes divalentes tras la digestión
- La ADNasa hiperactiva TURBO es una enzima catalíticamente superior en comparación con la ADNasa I natural
- Elimina cantidades mínimas de ADN que pueden interferir con la RT-PCR
- Reactivo incluido para eliminar por completo la ADNasa sin calentamiento ni tratamiento con fenol
- Método para la extracción del ADN genómico antes de la RT-PCR
- La ADNasa TURBO es una forma diseñada recombinante de ADNasa I más eficaz que la ADNasa I natural a la hora de digerir cantidades mínimas de ADN no deseado
- La ADNasa TURBO une los sustratos de ADN con una fuerza 6 veces superior a la ADNasa I tradicional, lo que hace de esta enzima la herramienta perfecta para limpiar ADN residual que puede generar un falso positivo en aplicaciones de RT-PCR
- La ADNasa TURBO ahora incluye un potenciador que aumenta la efectividad en dos órdenes de magnitud
- Eliminación eficaz de cationes divalentes y ADNasa sin precipitación ni extracción orgánica
- El tratamiento convencional con ADNasa de muestras de ARN antes de RT-PCR suele requerir la inactivación de la ADNasa por calentamiento o extracción de fenol:CHCl3 seguida de un paso de precipitación para concentrar el ARN
- Las extracciones de fenol:CHCl3 pueden resultar complejas y prolongadas
- El calentamiento de la muestra para inactivar la ADNasa puede degradar químicamente el ARN debido a los cationes divalentes presentes en el tampón de ADNasa
- El kit TURBO DNA-free evita problemas con el uso de un novedoso reactivo de inactivación de ADNasa
- Para eliminar la ADNasa TURBO de la reacción, el reactivo de inactivación también se une a los cationes divalentes y los elimina del tampón de reacción de la ADNasa TURBO
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene: ADNasa TURBO Tampón ADNasa 10X Turbo Reactivo de inactivación de ADNasa Agua sin nucleasas Almacenar componentes a - 20 °C (el agua sin nucleasas puede almacenarse a temperatura ambiente) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Enzima | ADNasa |
| Tampón compatible | Tampón de reacción |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Tipo de producto | Kit TURBO DNA Free |
| Línea de productos | Ambion,libre de ADN |