Learn More
Invitrogen™ ARNt de levadura (10 mg/ml)
Coprecipitante para ayudar en la recuperación de ácidos nucleicos
Marca: Invitrogen™ AM7119
159.60 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Descripción
ARNt de levadura Invitrogen purificado a partir de levadura de la cerveza. Cuando se usa a una concentración final de 10 a 20 μg/ml, el ARNt de levadura es un coprecipitante eficaz para la recuperación de pequeñas cantidades de ácidos nucleicos. Se suministra en un tubo que contiene 0,5 ml a una concentración de 10 mg/ml.
¿Qué es un coprecipitante?
Los coprecipitantes son sustancias inertes que se utilizan para ayudar a la recuperación de los ácidos nucleicos durante precipitaciones de alcohol. Si bien pueden utilizarse para precipitar grandes cantidades de ácidos nucleicos, resultan esenciales para la recuperación cuantitativa de pequeñas cantidades de ácidos nucleicos en soluciones diluidas. A menudo, se prefiere la utilización de estas moléculas simplemente por la visualización del precipitado sedimentado tras la centrifugación.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Almacenar a –20 °C. | |
Portador para precipitación de ácidos nucleicos | |
Ambion™ | |
Hielo seco |
10 mg/ml | |
ARNt de levadura | |
0,5 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.